2-Toluoylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbenzoesäurechlorid, 2-Tolylsäurechlorid, 2-Methylbenzoylchlorid, 2-Methylbenzol-1-carbonylchlorid
153370050 153371000 153375000
ACRO153370050EA 26 EUR
ACRO153370050 ACRO153371000 ACRO153375000
2-Toluoylchlorid 99%
2-Toluoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,18 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000668
CAS-Nummer: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 1760
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %