2-Toluoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbenzoesäurechlorid, 2-Tolylsäurechlorid, 2-Methylbenzoylchlorid, 2-Methylbenzol-1-carbonylchlorid
A10775.22 AB148846.0100
A10775.22EA 51.7 EUR
A10775.22 ABCRAB148846.0100
2-Toluoylchlorid ≥98%
2-Toluoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 933-88-0 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5549 Odour: Pungent Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 507933 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000668
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 212…214 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,187
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000668
CAS-Nummer: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II