2-Toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylbenzoesäurechlorid, 2-Tolylsäurechlorid, 2-Methylbenzoylchlorid, 2-Methylbenzol-1-carbonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
122017-100G
122017-5G
SIAL122017-100GEA
122
EUR
SIAL122017-100G
SIAL122017-5G
2-Toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Toluoylchlorid
Formel:
C₈H₇ClO Molecular Weight: 154,6 g/mol Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1,186 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000668 CAS-Nummer: 933-88-0 EINECS: 213-273-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...