3-Toluoylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methylbenzol-1-carbonylchlorid, 3-Tolylsäurechlorid, 3-Methylbenzoylchlorid, 3-Methylbenzoesäurechlorid
B23914.14 B23914.22 B23914.36 AB132983.0100
B23914.14EA 31.3 EUR
B23914.14 B23914.22 B23914.36 ABCRAB132983.0100
3-Toluoylchlorid ≥99%
3-Toluoylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 1711-06-4 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.60 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Pungent Melting Point: -23° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 878419 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000681
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 220 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,173
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000681
CAS-Nummer: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
UN: 3265
ADR: 8,II