3-Toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Methylbenzol-1-carbonylchlorid, 3-Tolylsäurechlorid, 3-Methylbenzoylchlorid, 3-Methylbenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
122254-100G 122254-5G
SIAL122254-100GEA 92.5 EUR
SIAL122254-100G SIAL122254-5G
3-Toluoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Toluoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1,172 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000681
CAS-Nummer: 1711-06-4
EINECS: 216-976-8
UN: 3265
ADR: 8,II