4-tert-Butylbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-tert-Butylbenzoesäurechlorid
169100050
169100250
169101000
ACRO169100050EA
23.9
EUR
ACRO169100050
ACRO169100250
ACRO169101000
4-tert-Butylbenzoylchlorid 98%
4-tert-Butylbenzoylchlorid
Formel:
C₁₁H₁₃ClO Molecular Weight: 196,68 g/mol Siedepunkt: 135 °C (20 mmHg) Dichte: 1 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000695 CAS-Nummer: 1710-98-1 EINECS: 216-973-1 UN: 2922 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |