4-tert-Butylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-tert-Butylbenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
157120-100G 157120-25G
SIAL157120-100GEA 221 EUR
SIAL157120-100G SIAL157120-25G
4-tert-Butylbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzoylchlorid
Formel: C₁₁H₁₃ClO
Molecular Weight: 196,68 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0864 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000695
CAS-Nummer: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
UN: 3265
ADR: 8,II