4-Butylbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Butylbenzol-1-carbonylchlorid
A15082.06
A15082.14
A15082.06EA
47.7
EUR
A15082.06
A15082.14
4-Butylbenzoylchlorid ≥98%
4-Butylbenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 28788-62-7
Molecular Formula: C11H13ClO
Formula Weight: 196.68
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₃ClO Molecular Weight: 196.68 g/mol Siedepunkt: 145…147 °C (11 mmHg) Dichte: 1.051 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000699 CAS-Nummer: 28788-62-7 EINECS: 249-224-2 UN: 3265 |