4-Butylbenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Butylbenzol-1-carbonylchlorid
BTB09878.1 BTB09878.10 BTB09878.50
MAYBBTB09878.1EA 0 EUR
MAYBBTB09878.1 MAYBBTB09878.10 MAYBBTB09878.50
4-Butylbenzoylchlorid
4-Butylbenzoylchlorid
Formel: C₁₁H₁₃ClO
Molecular Weight: 196,68 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000699
CAS-Nummer: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II