4-tert-Butylbenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-tert-Butylbenzol-1-carbohydrazid, 4-tert-Butylbenzoesäurehydrazid, 4-tert-Butylbenzohydrazid
A13224.14 A13224.22
A13224.14EA 78.7 EUR
A13224.14 A13224.22
4-tert-Butylbenzhydrazid ≥98%
4-tert-Butylbenzhydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 43100-38-5 Molecular Formula: C11H16N2O Formula Weight: 192.26 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 1104663
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014763
CAS-Nummer: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9