4-tert-Butylbenzhydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
SPB00257.1 SPB00257.10 SPB00257.50
MAYBSPB00257.1EA 0 EUR
MAYBSPB00257.1 MAYBSPB00257.10 MAYBSPB00257.50
4-tert-Butylbenzhydrazid
4-tert-Butylbenzhydrazid
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
MDL: MFCD00014763
CAS-Nummer: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9