m-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T36609-100G T36609-500G T36609-5G
SIALT36609-100GEA 39.6 EUR
SIALT36609-100G SIALT36609-500G SIALT36609-5G
m-Toluylsäure, Sigma-Aldrich®
m-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Dichte: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002523
CAS-Nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673