4-tert-Butylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: PTBBA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

150355-2KG 150355-500G
SIAL150355-2KGEA 143 EUR
SIAL150355-2KG SIAL150355-500G
4-tert-Butylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzoesäure
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002563
CAS-Nummer: 98-73-7
EINECS: 202-696-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR