5-Methylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 6-Amino-m-toluylsäure, 2-Amino-5-methylbenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

419443-25G 419443-5G
SIAL419443-25GEA 388 EUR
SIAL419443-25G SIAL419443-5G
5-Methylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
5-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007909
CAS-Nummer: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR