2-Methoxy-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methoxy-4-methylbenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638684-1G
638684-5G
SIAL638684-1GEA
30.5
EUR
SIAL638684-1G
SIAL638684-5G
2-Methoxy-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-p-toluylsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol |
MDL:
MFCD00020380 CAS-Nummer: 704-45-0 |