2-Hydroxy-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-methylbenzoesäure, 4-Methylsalicylsäure, m-Homosalicylsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244503-100G 244503-25G
SIAL244503-100GEA 76.4 EUR
SIAL244503-100G SIAL244503-25G
2-Hydroxy-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-p-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 177 °C
MDL: MFCD00002454
CAS-Nummer: 50-85-1
EINECS: 200-068-3