4-Hydroxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 4-Hydroxy-o-toluic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
653160-10G
653160-1G
SIAL653160-10GEA
258
EUR
SIAL653160-10G
SIAL653160-1G
4-Hydroxy-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol |
MDL:
MFCD02182261 CAS-Nummer: 578-39-2 EINECS: 209-422-1 |