α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
007493-1G 007493-5G
FLUO007493-1GEA 76.2 EUR
FLUO007493-1G FLUO007493-5G
α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluol
α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluol
Formel: C₇H₂F₆
Molecular Weight: 200,08 g/mol
MDL: MFCD00153280
CAS-Nummer: 80172-04-9