α,α,α,2,3-Pentafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
005739-5G 005739-1G
FLUO005739-5GEA 128 EUR
FLUO005739-5G FLUO005739-1G
α,α,α,2,3-Pentafluortoluol
α,α,α,2,3-Pentafluortoluol
Formel: C₇H₃F₅
MDL: MFCD01631429
CAS-Nummer: 64248-59-5
UN: 1993
ADR: 3,III