α,α,α,4-Tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-4-(trifluormethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

195359-25G 195359-5G
SIAL195359-25GEA 90.8 EUR
SIAL195359-25G SIAL195359-5G
α,α,α,4-Tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
α,α,α,4-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164,1 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000399
CAS-Nummer: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR