2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2-(trifluormethyl)phenyl)boran, 2-(Trifluormethyl)benzolboronsäure, (2-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure
B24343.03 B24343.06 B24343.14
B24343.03EA 38.2 EUR
B24343.03 B24343.06 B24343.14
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 1423-27-4 Molecular Formula: C7H6BF3O2 Formula Weight: 189.93 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 2974465
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Molecular Weight: 189,93 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236059
CAS-Nummer: 1423-27-4