2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011012-1G 011012-5G
FLUO011012-1GEA 0 EUR
FLUO011012-1G FLUO011012-5G
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
MDL: MFCD00236059
CAS-Nummer: 1423-27-4