3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzolboronsäure, Dihydroxy(3-(trifluormethyl)phenyl)boran, (3-(Trifluormethyl)phenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
432032-1G 432032-5G
SIAL432032-1GEA 53.5 EUR
SIAL432032-1G SIAL432032-5G
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Molecular Weight: 189.93 g/mol
MDL: MFCD00151854
CAS-Nummer: 1423-26-3