α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzaldehyd
B24591.06 B24591.14 B24591.22
B24591.06EA 33.2 EUR
B24591.06 B24591.14 B24591.22
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd ≥98%
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Purity: 98% CAS No.: 447-61-0 Molecular Formula: C8H5F3O Formula Weight: 174.12 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Almond-like Melting Point: -40° Boiling Point: 70-71°/16mm Beilstein Reference: 2045512 MDL No.: MFCD00003337
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 70…71 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,322
Flammpunkt: 61 °C (141 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003337
CAS-Nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9