α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzaldehyd
007580-25G 007580-100G
FLUO007580-25GEA 42.9 EUR
FLUO007580-25G FLUO007580-100G
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
α,α,α-Trifluor-2-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 28…38 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003337
CAS-Nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9