α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzaldehyd

188440050 188440250
ACRO188440050EA 59.4 EUR
ACRO188440050 ACRO188440250
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd 97%
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
Siedepunkt: 83…86 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,3 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00003373
CAS-Nummer: 454-89-7
EINECS: 207-228-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR