α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)benzaldehyd
A10463.06
A10463.14
A10463.22
A10463.06EA
55.6
EUR
A10463.06
A10463.14
A10463.22
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd ≥97%
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Purity: 97%
CAS No.: 454-89-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Almond-like
Boiling Point: 83-86°/30mm
Beilstein Reference: 2327537
MDL No.: MFCD00003373
Formel:
C₈H₅F₃O Molecular Weight: 174,12 g/mol Siedepunkt: 83…86 °C (30 mmHg) Dichte: 1,304 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003373 CAS-Nummer: 454-89-7 EINECS: 207-228-1 |