α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001471-5G 001471-25G 001471-100G
FLUO001471-5GEA 31.1 EUR
FLUO001471-5G FLUO001471-25G FLUO001471-100G
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003373
CAS-Nummer: 454-89-7
EINECS: 207-228-1