α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
208920100
208920500
ACRO208920100EA
41.6
EUR
ACRO208920100
ACRO208920500
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd 98%
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd
Formel:
C₈H₅F₃O |
MDL:
MFCD00006952 CAS-Nummer: 455-19-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4625 to 1.4645 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |