α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
002181-25G 002181-100G 002181-250G
FLUO002181-25GEA 42.9 EUR
FLUO002181-25G FLUO002181-100G FLUO002181-250G
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd
α,α,α-Trifluor-4-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
MDL: MFCD00006952
CAS-Nummer: 455-19-6