(Pentafluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Pentafluorbenzylcyanid, 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylcyanid, (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)acetonitril
002404-5G 002404-10G
FLUO002404-5GEA 112 EUR
FLUO002404-5G FLUO002404-10G
(Pentafluorphenyl)acetonitril
(Pentafluorphenyl)acetonitril
Formel: (C₆F₅)CH₂CN
Molecular Weight: 207,1 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013814
CAS-Nummer: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III