(2,3,4,5-Tetrafluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3,4,5-Tetrafluorbenzylcyanid
005847-5G 005847-10G
FLUO005847-5GEA 0 EUR
FLUO005847-5G FLUO005847-10G
(2,3,4,5-Tetrafluorphenyl)acetonitril
(2,3,4,5-Tetrafluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189,11 g/mol
Siedepunkt: 123…125 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD01631454
CAS-Nummer: 53001-74-4
UN: 3439
ADR: 6.1,II