(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,4-Trifluorbenzylcyanid
007696-1G
007696-5G
FLUO007696-1GEA
69.8
EUR
FLUO007696-1G
FLUO007696-5G
(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril
(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₄F₃N Molecular Weight: 171.12 g/mol |
MDL:
MFCD00061234 CAS-Nummer: 243666-13-9 |