(2,3,6-Trifluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3,6-Trifluorbenzylcyanid
007698-5G 007698-1G
FLUO007698-5GEA 419 EUR
FLUO007698-5G FLUO007698-1G
(2,3,6-Trifluorphenyl)acetonitril
(2,3,6-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Molecular Weight: 171,12 g/mol
MDL: MFCD00061219
CAS-Nummer: 114152-21-5