(2,3-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Difluorbenzylcyanid
004849-5G 004849-10G 004849-1G
FLUO004849-5GEA 69.8 EUR
FLUO004849-5G FLUO004849-10G FLUO004849-1G
(2,3-Difluorphenyl)acetonitril
(2,3-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
MDL: MFCD00061277
CAS-Nummer: 145689-34-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III