(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
007699-1G
007699-5G
FLUO007699-1GEA
34.1
EUR
FLUO007699-1G
FLUO007699-5G
(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₄F₃N Molecular Weight: 171,12 g/mol |
MDL:
MFCD00061220 CAS-Nummer: 220141-74-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |