(2,5-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,5-Difluorbenzylcyanid
004851-1G 004851-5G 004851-25G
FLUO004851-1GEA 34.1 EUR
FLUO004851-1G FLUO004851-5G FLUO004851-25G
(2,5-Difluorphenyl)acetonitril
(2,5-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Siedepunkt: 90 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009972
CAS-Nummer: 69584-87-8
EINECS: 274-051-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III