(2-Fluorphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluorbenzylcyanid
A11612.06 A11612.14 A11612.22
A11612.06EA 25.2 EUR
A11612.06 A11612.14 A11612.22
(2-Fluorphenyl)acetonitril ≥97%
(2-Fluorphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 326-62-5 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1862361 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001897
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 1.061
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001897
CAS-Nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III