(2-Fluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Fluorbenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

199346-10G 199346-50G
SIAL199346-10GEA 45 EUR
SIAL199346-10G SIAL199346-50G
(2-Fluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(2-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,14045 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00001897
CAS-Nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR