(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,4,5-Trifluorbenzylcyanid
007701-1G 007701-5G 007701-2.5G
FLUO007701-1GEA 57.9 EUR
FLUO007701-1G FLUO007701-5G FLUO007701-2.5G
(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Molecular Weight: 171,12 g/mol
MDL: MFCD00083531
CAS-Nummer: 220228-03-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III