(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Difluorbenzylcyanid
004854-5G 004854-25G
FLUO004854-5GEA 34.1 EUR
FLUO004854-5G FLUO004854-25G
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
(3,5-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153.13 g/mol
Siedepunkt: 221
Schmelzpunkt: 34…36 °C
MDL: MFCD00061278
CAS-Nummer: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III