(3-Fluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
001188.5G 001188.25G 001188-100G
FLUO001188.5GEA 0 EUR
FLUO001188.5G FLUO001188.25G FLUO001188-100G
(3-Fluorphenyl)acetonitril
(3-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,14058 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00001907
CAS-Nummer: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III