(4-Fluorphenyl)acetonitril 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorbenzylcyanid
146720250
146721000
ACRO146720250EA
44.5
EUR
ACRO146720250
ACRO146721000
(4-Fluorphenyl)acetonitril 99%
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135.14 g/mol Siedepunkt: 119…120 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 86 Dichte: 1.126 g/cm³ Flammpunkt: 108 °C |
MDL:
MFCD00001917 CAS-Nummer: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |