(4-Fluorphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluorbenzylcyanid
001189.25G 001189.100G
FLUO001189.25GEA 41.1 EUR
FLUO001189.25G FLUO001189.100G
(4-Fluorphenyl)acetonitril
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 234
Schmelzpunkt: 86
Dichte: 1.136 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001917
CAS-Nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III