(4-Fluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluorbenzylcyanid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
102407-25G
SIAL102407-25GEA
56.8
EUR
SIAL102407-25G
(4-Fluorphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135.14 g/mol Siedepunkt: 234 Schmelzpunkt: 86 Dichte: 1.136 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001917 CAS-Nummer: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN: 3276 ADR: 6.1 III |