α,α,α-Trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trifluoracetylbenzol, Phenacyltrifluorid, 2,2,2-Trifluoracetophenon, 1-Phenyl-2,2,2-trifluor-1-ethanon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
107840-100G 107840-25G 107840-5G
SIAL107840-100GEA 438 EUR
SIAL107840-100G SIAL107840-25G SIAL107840-5G
α,α,α-Trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,2799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000420
CAS-Nummer: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM