3',4'-Difluorpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3,4-Difluorophenyl)propan-1-one
004874-5G
004874-25G
FLUO004874-5GEA
0
EUR
FLUO004874-5G
FLUO004874-25G
3',4'-Difluorpropiophenon
3',4'-Difluorpropiophenon
Formel:
C₉H₈F₂O Molecular Weight: 170.16 g/mol |
MDL:
MFCD00015505 CAS-Nummer: 23384-72-7 EINECS: 245-627-2 |