2',6'-Difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2,6-Difluorphenyl)ethan-1-on
001954-5G 001954-25G 001954-100G
FLUO001954-5GEA 0 EUR
FLUO001954-5G FLUO001954-25G FLUO001954-100G
2',6'-Difluoracetophenon
2',6'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 76…79 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000328
CAS-Nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9