2',6'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(2,6-Difluorphenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
232890-1G 232890-5G
SIAL232890-1GEA 26 EUR
SIAL232890-1G SIAL232890-5G
2',6'-Difluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',6'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 76…79 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000328
CAS-Nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9