2',4'-Difluoracetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
246770100 246770500
ACRO246770100EA 79.8 EUR
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoracetophenon 99%
2',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (25 mmHg)
Dichte: 1,23 g/cm³
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151261
CAS-Nummer: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %